1H-Indazole-7-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR48020-1G OR48020-250MG
APOSOR48020-1GEA 325 EUR
APOSOR48020-1G APOSOR48020-250MG
1H-Indazole-7-carbonitrile
1H-Indazole-7-carbonitrile
Formula: C₈H₅N₃
Pto. de fusión: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10696804
Núm. CAS: 256228-64-5