Ácido láurico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido dodecanoico
OR55016-1KG OR55016-25KG OR55016-5KG
APOSOR55016-1KGEA 65.7 EUR
APOSOR55016-1KG APOSOR55016-25KG APOSOR55016-5KG
Ácido láurico 98%
Ácido láurico
Formula: C₁₂H₂₄O₂
Pto. Ebullición: 225 °C/100mmHg
Pto. de fusión: 44…46 °C
Densidad: 0,883 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 160–165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002736
Núm. CAS: 143-07-7
EINECS: 205-582-1