2-Iodosobenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7133-1G OR7133-5G
APOSOR7133-1GEA 94.5 EUR
APOSOR7133-1G APOSOR7133-5G
2-Iodosobenzoic acid 97%
2-Iodosobenzoic acid
Formula: C₇H₅IO₃
Pto. de fusión: 230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00002401
Núm. CAS: 304-91-6
EINECS: 206-159-4