(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid
OR913926-1G OR913926-250MG OR913926-5G
APOSOR913926-1GEA 178 EUR
APOSOR913926-1G APOSOR913926-250MG APOSOR913926-5G
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid 97%
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₀N₂O₄
MW: 210,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04113693
Núm. CAS: 734529-57-8