4-(Trifluorometil)benzoato de etilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3288-1G PC3288-5G
APOSPC3288-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3288-1G APOSPC3288-5G
4-(Trifluorometil)benzoato de etilo 97%
4-(Trifluorometil)benzoato de etilo
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Pto. Ebullición: 78…80 °C/5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013563
Núm. CAS: 583-02-8