Alcohol 2-bromo-4-fluorobencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-fluorobenzyl Alcohol, (2-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
PC7372-25G PC7372-5G
APOSPC7372-25GEA 69.6 EUR
APOSPC7372-25G APOSPC7372-5G
Alcohol 2-bromo-4-fluorobencílico 98%
Alcohol 2-bromo-4-fluorobencílico
Formula: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Pto. de fusión: 68…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672925
Núm. CAS: 229027-89-8