Alcohol 3-cloro-5-fluorobencílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8371-25G PC8371-5G PC8371-100G
APOSPC8371-25GEA 119 EUR
APOSPC8371-25G APOSPC8371-5G APOSPC8371-100G
Alcohol 3-cloro-5-fluorobencílico
Alcohol 3-cloro-5-fluorobencílico
Formula: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788554
Núm. CAS: 79944-64-2