Ácido picrico, amarillo, líquido
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: TNP, 2,4,6-Trinitrofenol
251049.1610 251049.1612
APPC251049.1610EA 97 EUR
APPC251049.1610 APPC251049.1612
Ácido picrico, amarillo, líquido
Ácido picrico
Formula: C₆H₃N₃O₇
Pto. Ebullición: 100 °C (212 °F)
Densidad: 1,006 kg/L
Temperatura de almacenaje: Room Temperature
Número MDL: MFCD00007102
Núm. CAS: 88-89-1