o,o,o-Tritolil fosfato 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
366461000 366465000 366460250
ACRO366461000EA 176 EUR
ACRO366461000 ACRO366465000 ACRO366460250
o,o,o-Tritolil fosfato 96%
o,o,o-Tritolil fosfato
Formula: C₂₁H₂₁O₄P
Pto. Ebullición: 410 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 1,2 g/cm³
Pto. de inflamación: 225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041906
Núm. CAS: 78-30-8
EINECS: 201-103-5
UN: 2574
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,09893
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %