Jerricans, Narrow Neck, Rixius
Proveedor: RIXIUS
6020305045WC 6020310045WC 6020320061WC 6020325061WC
RIXI6020305045WCEA 91.6 EUR
RIXI6020305045WC RIXI6020310045WC RIXI6020320061WC RIXI6020325061WC
Jerricans, Narrow Neck, Rixius
Frascos Bidones
HDPE, azul.
  • Buena resistencia química
  • Resistentes a temperaturas de −40 a +110 °C
  • Con aprobación UN
Bidón universal para industria, comercio y laboratorios. Idóneos para el envasado, almacenamiento y transporte.