Probetas graduadas
Proveedor: KARTELL
1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339
612-4000EA 4.9 EUR
612-4000 612-4001 612-4002 612-4003 612-4004 612-4005 612-4006 612-4007
Probetas graduadas
Probetas Probetas graduadas
PMP transparente (TPX®), forma baja, autoclavable.
  • Con pico, base circular y graduaciones en relieve en blanco
  • Excelente resistencia química
  • Puede soportar temperaturas de hasta +170 °C