Sodio hidróxido 0.02 mol/l (0.02 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Sinónimos: Caustic soda
MC305504.0500 MC305504.1000 MC305504.9020
PRLSMC305504.0500EA 0 EUR
PRLSMC305504.0500 PRLSMC305504.1000 PRLSMC305504.9020
Sodio hidróxido 0.02 mol/l (0.02 N) en solución acuosa
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Densidad: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III