2-Metoxitiobenzamida ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H32737.03
H32737.06
H32737.03EA
79.5
EUR
H32737.03
H32737.06
2-Metoxitiobenzamida ≥97%
2-Metoxitiobenzamida
Purity: 97%
CAS No.: 42590-97-6
Molecular Formula: C8H9NOS
Formula Weight: 167.23
Melting Point: 109-113°
MDL No.: MFCD04973324
Formula:
C₈H₉NOS Pto. de fusión: 109…113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04973324 Núm. CAS: 42590-97-6 |