Hexafluoroaluminato de trisodio
Proveedor: Merck
Peligro
1.06457.0100 1.06457.1000
1.06457.0100EA 0 EUR
1.06457.0100 1.06457.1000
Hexafluoroaluminato de trisodio
Hexafluoroaluminato de trisodio
Formula: AlF₆Na₃
Pto. de fusión: 1000 °C
Densidad: 2,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 15096-52-3
EINECS: 239-148-8
UN: 3077
ADR: 9,III