2,4-Nonanodiona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L01151.06
L01151.14
L01151.06EA
117
EUR
L01151.06
L01151.14
2,4-Nonanodiona ≥98%
2,4-Nonanodiona
Purity: 98+%
CAS No.: 6175-23-1
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.23
Refractive Index: 1.4608
Boiling Point: 100-103°/19mm
MDL No.: MFCD00015276
Formula:
C₉H₁₆O₂ Pto. Ebullición: 100…103 °C (19 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015276 Núm. CAS: 6175-23-1 EINECS: 228-219-9 |