Ácido cítrico 50%, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atención
4.80855.1000 4.80855.9950 4.80855.9025 4.80855.9180
4.80855.1000EA 126 EUR
4.80855.1000 4.80855.9950 4.80855.9025 4.80855.9180
Ácido cítrico 50%, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica, SAFC®
Ácido cítrico
Formula: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011669
Núm. CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM