Ácido 3-amino-o-toluico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 3-amino-2-metilbenzoico
B24947.06
B24947.14
B24947.06EA
34.6
EUR
B24947.06
B24947.14
Ácido 3-amino-o-toluico 98%
Ácido 3-amino-o-toluico
Purity: 98%
CAS No.: 52130-17-3
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: 185-188°
Beilstein Reference: 2803090
Formula:
C₈H₉NO₂ Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 185…188 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075026 Núm. CAS: 52130-17-3 |