N-Oxido de N-metilmorfolina 50% en solución acuosa, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14779.0250 8.14779.1000
8.14779.0250EA 53.2 EUR
8.14779.0250 8.14779.1000
N-Oxido de N-metilmorfolina 50% en solución acuosa, Sigma-Aldrich®
N-Oxido de N-metilmorfolina
Formula: C₅H₁₁NO₂
Número MDL: MFCD00005947
Núm. CAS: 7529-22-8
EINECS: 231-391-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) miscible
Melting Point -70 °C
Boiling Point 100 °C
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)