Sodio hidróxido 25%, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica low iron, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
Sinónimos: Caustic soda
4.80659.1002 4.80659.9025 4.80659.9950
4.80659.1000EA 120 EUR
4.80659.1000 4.80659.9025 4.80659.9950
Sodio hidróxido 25%, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica low iron, SAFC®
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II