Absorbentes de mantenimiento
Proveedor: 3M
MF2001 MM1001 MN1001
121-1001EA 529 EUR
121-1001 121-0016 129-0146
Absorbentes de mantenimiento
Materiales para contención de derrames
Son de color gris claro cuando están secos, y se oscurecen cuando se humedecen para indicar el nivel de saturación.
  • Fibras inertes y sintéticas compuestas principalmente de PP y poliéster
  • El conjunto multiformato combina cuatro formatos en un solo producto y puede utilizarse como barreras, cápsulas, toallas o rollos
  • Las barreras están diseñadas para colocarse en la base del equipo a fin de contener y controlar las fugas y los derrames
  • Las cápsulas ofrecen una alta capacidad para su uso en el origen de la fuga. Son resistentes al desgarro y pueden dejarse