Accesorios para baños de circulación calentados Optima™
Proveedor: GRANT INSTRUMENTS
QR-SE RS14 RS22 RS28 RS38 VR-13 VR-19 VR-24 VR-30 VR-LE VR-SE
462-8255EA 122 EUR
462-8255 462-8263 462-8264 462-8265 462-8266 462-8257 462-8258 462-8133 462-8134 462-8262 462-8261
Accesorios para baños de circulación calentados Optima™
Termostatos con circulación Sistemas de circulación abierta
Gama de accesorios de acero inoxidable para baños Optima™.
  • Los estantes permiten acomodar recipientes de varios tamaños alterando la profundidad efectiva del líquido
  • Gradillas resistentes para tubos de ensayo con diferentes configuraciones para tubos de todos los tamaños
Información para pedidos: Los baños ST5 y P5 admiten una de las siguientes gradillas: 462-8251, 462-8252, 462-8253, 462-8254, 462-8255 y 462-8256; los baños ST12 o P12 y de mayor tamaño admiten dos o más de las siguientes gradillas: 462-8257, 462-8258, 462-8133, 462-8134, 462-8261 o 462-8262.