Ácido tetracosanoico
Proveedor: Cayman Chemical
Atención
Sinónimos: Tetracosanoic acid
13353-50 13353-100 13353-250 13353-500
CAYM13353-50EA 26.4 EUR
CAYM13353-50 CAYM13353-100 CAYM13353-250 CAYM13353-500
Ácido tetracosanoico
Ácido tetracosanoico
Formula: C₂₄H₄₈O₂
Pto. Ebullición: 406 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 87 °C
Densidad: 0,8207 g/cm³ (100 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002810
Núm. CAS: 557-59-5
EINECS: 209-180-7
Índice Merck: 13,05509