Perileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P0078-25G P0078-5G
TCIAP0078-25GEA 290 EUR
TCIAP0078-25G TCIAP0078-5G
Perileno ≥98.0% (por GC)
Perileno
Formula: C₂₀H₁₂
Pto. Ebullición: 443 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 273…278 °C
Densidad: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004142
Núm. CAS: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Índice Merck: 14,07184
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %