4-Metoxi-1-naftol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0854-25G M0854-5G
TCIAM0854-25GEA 253 EUR
TCIAM0854-25G TCIAM0854-5G
4-Metoxi-1-naftol ≥98.0% (por GC)
4-Metoxi-1-naftol
Formula: C₁₁H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 313 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 131 °C
Número MDL: MFCD00003976
Núm. CAS: 84-85-5
EINECS: 201-566-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f703859040453728f65f94816f667a2481d4ebe&vid=0f703859040453728f65f94816f667a2481d4ebe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C