L-Homoserina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(S)-(-)-Homoserina, H-Hser-OH
H1030-1G
H1030-5G
TCIAH1030-1GEA
33
EUR
TCIAH1030-1G
TCIAH1030-5G
L-Homoserina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
L-Homoserina
Formula:
C₄H₉NO₃ Pto. de fusión: 203 °C |
Número MDL:
MFCD00063090 Núm. CAS: 672-15-1 EINECS: 211-590-6 Índice Merck: 14,04739 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -6.0 to -10.0 deg (C=2,H2O) |
Solubility in Water | almost transparency |