Ácido 5-hexenoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
H0875-25G H0875-5G
TCIAH0875-25GEA 459 EUR
TCIAH0875-25G TCIAH0875-5G
Ácido 5-hexenoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 5-hexenoico
Formula: C₆H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 203°C
Pto. de fusión: –37 °C
Densidad: 0,961 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 104°C
Número MDL: MFCD00046558
Núm. CAS: 1577-22-6
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29443ea1ad51804153685c48606f9cdbaf4379a9&vid=29443ea1ad51804153685c48606f9cdbaf4379a9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %