Sulfolan ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,1-Dióxido de tetrahidrotiofeno
T0115-25G T0115-500G
TCIAT0115-25GEA 16 EUR
TCIAT0115-25G TCIAT0115-500G
Sulfolan ≥99.0% (por GC)
Sulfolan
Formula: C₄H₈O₂S
Pto. Ebullición: 285°C
Número MDL: MFCD00005484
Núm. CAS: 126-33-0
EINECS: 204-783-1
Índice Merck: 14,08955
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6e60b09b93d9889d6df5d4e72edfa0a402d913f&vid=c6e60b09b93d9889d6df5d4e72edfa0a402d913f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %