2-tert-Butyl-1,4-benzoquinone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932648-25G OR932648-5G
APOSOR932648-25GEA 0 EUR
APOSOR932648-25G APOSOR932648-5G
2-tert-Butyl-1,4-benzoquinone 98%
2-tert-Butyl-1,4-benzoquinone
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00666928
Núm. CAS: 3602-55-9
Order Now