HPLC
La elección correcta del producto químico es crucial para su proceso de cromatografía. A continuación le mostramos un resumen de nuestra gama química para la cromatografía. ¿Busca también columnas, instrumentos u otros consumibles?
Categorías de productos
Disolventes para HPLC
In reversed-phase HPLC mode gradient, unwanted “ghost peaks” can be a real problem. Quality of your mobile phase (High UV transmittances, low residue on evaporation) and batch-to-batch reproducibility are the key parameters to avoid these unwanted peaks.
Disolventes para LC-MS
Los métodos de LC-MS están mejorando su sensibilidad para satisfacer las demandas actuales. La calidad del disolvente es esencial con un bajo nivel de fondo iónico, bajo contenido de metal alcalino, adecuado para ULC, UPLC y UHPLC.
Aditivos LC-MS y tampones
En la fase móvil se pueden agregar aditivos de alta pureza LC-MS o introducirse postcolumna antes de la interfase para influir en la ionización de los analitos. Una selección de tampones para mejorar su separación en HPLC.
Mezclas LC-MS
Las soluciones premezcladas LC-MS, de fase móvil más utilizadas se preparan con gran precisión y con componentes de una calidad muy alta para minimizar el ruido de línea base. Incremente su garantía de calidad usando estas mezclas preconfiguradas.
Reactivos de pares iónicos HPLC
Para la elución en gradiente HPLC, muchos reactivos de par iónico, que presentan una mínima extinción de la región de UV bajo y una excelente transparencia hasta 200 nm.
Disolventes HPLC en frascos de aluminio
La seguridad es crucial, descubra nuestra gama completa de disolventes HPLC envasados en frascos de aluminio y evite los frascos rotos en su laboratorio.
Disolventes HPLC en tambores de reciclado de acero inoxidable.
Gama completa de disolventes para HPLC en tambores de reciclado de acero inoxidable para mejorar la seguridad, limitar la contaminación potencial y eliminar los residuos.
Disolventes para cromatografía preparativa
Diferentes grados y paquetes hechos a medida de los requisitos de la HPLC de preparación para facilitar un aumento de las separaciones analíticas a las de preparación. Disolventes con residuo evap. muy bajo (< 1 mg/l), bajo contenido de agua y alta pureza
Estándares Supelco y CRMs
Estándares Merck Supelco® y materiales de referencia
Preguntas frecuentes
Puede agregar aditivos como ácido trifluoroacético o ácido fórmico para mejorar la resolución. Una gama completa de aditivos LC-MS de elevada pureza está disponible en frascos o ampollas
Los reactivos de pares iónicos dependen de la adición de compuestos iónicos a la fase móvil para promover la formación de pares iónicos con analitos cargados. Estos reactivos se componen de una cadena de alquilo con un terminal ionizable. Cuando se utiliza con fases HPLC hidrofóbicas comunes en el modo de fase invertida, los reactivos de par iónico se pueden utilizar para aumentar selectivamente la retención de analitos cargados.
- Transición de la muestra desde un muestreador automático a un instrumento, especialmente cuando las impurezas se absorben en las superficies interior y exterior de la aguja sumergida en el vial
- Si una impureza en la muestra presenta la misma longitud de onda de absorción que el compuesto de interés
- El agua usada en la fase móvil no es pura o no lo suficientemente fresca
- Fase móvil anterior
- Tampones de calidad deficiente o aditivos agregados a la fase móvil
- Ftalatos o aditivos plásticos incluidos en los contenedores de plástico usados durante la preparación de la fase móvil
- Procure usar disolventes premezclados
- Use eluantes frescos con sales
- Filtre sus disolventes HPLC
- Use agua de alta calidad (18,2 mOhm, TOC<5 ppb) o agua de grado gradiente
- Use tampones y sales de buena calidad
- Comprobación de la limpieza del material de vidrio
Si las muestras contienen compuestos ionizables, el pH de fase móvil puede ser una de las variables para el control de retención de una separación RP-HPLC en fase inversa. Sin embargo, si no se controla adecuadamente, el pH puede dar lugar a diversos problemas. Dado que la mayoría de compuestos analizados para RP HPLC contienen uno o más grupos funcionales ácidos o básicos, la mayoría de fases móviles requiere un control de pH. Por este motivo, está extendido el uso de los tampones.
Documentación
Recursos adicionales
chromatography_solutions
Explore la gama completa de soluciones de cromatografía y las notas de aplicación en nuestro micrositio de cromatografía