Medición de pH
Las mediciones pH que usan un medidor de pH sólo pueden ser correctas y precisas si se usa el tampón correcto para su instrumento. Dependiendo del instrumento y de su rango de medición del pH, se pueden exigir diferentes soluciones de tampones y diferentes temperaturas. Sean cuales sean sus requisitos, tenemos una solución de tampón de pH que se ajusta a sus necesidades.
Se han efectuado diversas mejoras en la gama de tampones de pH para facilitarle la vida:
- Soluciones de color para facilitar el reconocimiento de la solución correcta
- Soluciones de tampón de pH en sobres para garantizar una solución 'fresca' cada vez que mida
- Soluciones de tampón de pH medidas a 25 grados Celsius para satisfacer sus necesidades de temperatura (la tabla de desviación de temperatura aún está disponible)
Categorías de productos
tampón de pH en sobres
¡El valor de tampón correcto en su bolsillo. Ideal para la calibración exacta de sus medidores de pH! Tampones, producidos por un proveedor acreditado ISO 17034, frescura sellada, fáciles de usar, confiables y precisos, trazables a NIST
tamón pH 20°C
Una gama completa de soluciones tampón de pH fabricada por un proveedor acreditado ISO 17034, trazable a NIST, disponible en una amplia variedad de formatos y envases de 100ml a 20l
tampón pH a 25°C conforme a Ph. EUR.
Amplia gama de tampones controlados a 25 °C y aptos para mediciones muy precisas.
Soluciones de tampón de pH con color
El identificar fácilmente sus soluciones de pH con un color especial es una enorme ventaja para evitar errores de calibración.
Estándares secundarios tampón de pH
Una amplia gama de tampones muy precisa, trazables a NIST, DIN 19266 y IUPAC
Tiras reactivas de pH
¿Necesita obtener una idea rápida de la gama de pH de una solución? Las tiras de pH son rápidas y fáciles de usar.
Soluciones de limpieza y mantenimiento
Soluciones de limpieza y almacenamiento disponibles para electrodos de pH.
Preguntas frecuentes
Necesita un electrodo de pH y al menos dos tampones de pH, uno a pH 7 y el otro a pH 4 ó 10. Los accesorios opcionales que prolongarán la vida útil de su electrodo incluyen: solución de almacenamiento, frascos de difusor y solución de limpieza.
Existen dos formas de comprobar el pH:
1. tiras de pH o papel indicador
2. medidor de pH y electrodos
Si desea medir el pH en el campo y transportar el medidor de pH de un lugar a otro, debe utilizar una batería. Si el medidor está parado, como en un laboratorio, elija una versión de sobremesa.
La mejor solución para almacenamiento es 4 M KCL. el tampón de pH 4, el tampón de pH 7 o el agua del grifo también funcionarán como solución de almacenamiento. Precaución: Nunca almacene el electrodo en agua destilada.
Nuestras recomendaciones consisten en calibrar cada vez que lo utilice o cada conjunto de usos.
Sí. Hay dos ventajas principales para agitar lentamente o suavemente la muestra durante una medición del pH. En primer lugar, el aumento del flujo de la muestra a través del electrodo da como resultado un tiempo de respuesta más rápido. En segundo lugar, la solución está homogeneizada adecuadamente, por lo que no existen áreas de aumento o disminución del pH.
Preparar la muestra combinando 5 g de una muestra de suelo con 5 g de agua destilada, mezclando a fondo y permitiendo que la mezcla se asiente durante 10 minutos. Inserte cuidadosamente la sonda para que la bombilla esté en el suelo y la junta esté en el sobrenadante. Deje que la lectura se estabilice.
La única manera de medir el pH del gas es disolverlo en agua destilada y medir la mezcla.
- ISO 17034-2016 para los proveedores significa que todos los tampones son producidos y probados por un experto que le asegura que puede confiar totalmente en la calidad de estos productos.
- La acreditación se basa en la presencia de un laboratorio de pruebas competente, donde no sólo se debe emplear personal cualificado, sino en el que todos y cada uno de los análisis realizados debe corresponder a criterios específicos.
- Todos los laboratorios de calibración autorizados oficialmente comprueban todos los instrumentos utilizados.
- Todos los parámetros relevantes utilizados en la medición (Peso y T) satisfacen las normas nacionales e internacionales.
- Requisitos generales para la competencia y el funcionamiento coherente de la producción del material de referencia.
- Todos los métodos que el fabricante emplea para certificar sus estándares han de ser validados y probados para que sean precisos.
Documentación
Recursos adicionales
Electroquímica
¿Está buscando también un nuevo medidor de pH? Eche un vistazo a nuestra oferta aquí: