Nuevos productos
VWR® MPP15: Simplificación de la preparación de medios de cultivo
El VWR Medium Preparator Premium 15 (MPP15) está equipado con todo lo que simplifica y acelera la producción de medios de cultivo. El medio se mezcla, calienta, esteriliza y enfría rápidamente a la temperatura de llenado deseada. Para el proceso de llenado, el medio se mantiene estable a la temperatura seleccionada. El MPP15 también se puede utilizar para esterilizar en autoclave, esterilizar objetos pequeños y líquidos en recipientes separados o como baño de calentamiento.
Información adicional
Contadores de colonias automáticos VWR®
¿Por qué usar un contador de colonias automático?
El recuento automático de colonias aporta consistencia, precisión, velocidad y eficiencia.
Nuestra nueva gama de contadores automáticos de colonias incluye unidades desde económicas para un recuento rápido de placas de trasvase, placas de extensión y placas en espiral hasta las aplicaciones ampliadas y de alta gama y IQ/OQ.
Información adicional
T-Lab Eco: El Autoclave económico de laboratorio
Tuttnauer desarrolló el T-Lab Eco específicamente para instituciones de enseñanza y centros de investigación pensando en la simplicidad y el aspecto económico.
Esta autoclave vertical de suelo cubre las necesidades básicas de la esterilización general en el laboratorio con la finalidad de incrementar la productividad de su laboratorio, combinando el mejor tamaño de capacidad universal con la optimización de recursos como agua, energía y resultados de tiempo de funcionamiento.
Información adicional
Mejore sus ensayos de enumeración utilizando el citómetro de flujo CytoFLEX
El avanzado sistema óptico y de fluidos de la plataforma CytoFLEX permite al instrumento detectar partículas pequeñas de hasta 200 nm y contar bacterias tan pequeñas como 0,5 μm sin necesidad de de perlas de recuento. Además, la información proporcionada sobre la viabilidad y vitalidad de las células permite ahorrar tiempo y dinero.
Información adicional
Dispositivos portátiles de secuenciación MinION™
Identifique rápidamente y caracterice completamente microorganismos a partir de cultivos o muestras metagenómicas complejas utilizando dispositivos de secuenciación MinION portátiles y asequibles.
Análisis en tiempo real para un acceso rápido a resultados procesables.
Información adicional
Placas de contacto bloqueables VWR® (tapa roscada)
Para las industrias farmacéuticas, con envases estériles de triple embolsado y tapa con cerradura, son ideales para el control ambiental del aire, superficies, guantes y monos dentro de áreas restringidas como aisladores y salas limpias. Embaladas en bolsas de 5 placas.