Medios de cultivo de llenado de medios
Medios de cultivo para pruebas de llenado de medios Granulados o listos para usar, para el sector farmacéutico o de bebidas y alimentos.
TSB para el sector farmacéutico
GMP exige a las compañías farmacéuticas que comprueben si existe contaminación microbiológica en su proceso de producción aséptico, es lo que se denomina "prueba de llenado de medios".
Medio de grano de tilo para la producción de bebidas asépticas de baja acidez
El medio de grano de tilo está diseñado específicamente para probar las líneas de producción de bebidas asépticas de baja acidez.