Espectroscopia
Descubra una amplia y creciente gama de espectrofotómetros y biofotómetros adaptados a sus necesidades. Procure además otros instrumentos, reactivos, cubetas para todas sus aplicaciones asociadas.
Patrones para calibración de Espectrofotómetros
El kit de calibración consta de tres filtros de vidrio gris para verificar la precisión de absorción y un filtro de vidrio de óxido holmio para verificar la precisión de la longitud de onda.
Espectrofotómetros
VWR ofrece un surtido de espectrofotómetros VIS, UV/VIS, fluorescencia y pequeño volumen. Los sistemas ópticos incluyen viga simple, dividida o doble. Las fuentes de luz son de tungsteno o xenón. Espectrofotómetros para las ciencias de la vida o el agua
Thermo Scientific
Los espectrofotómetro Genesys Vis/UV-Vis proporcionan un rendimiento excepcional. Elija entre los espectrofotómetros VIS y UV/VIS con viga individual, viga dividida o sistemas ópticos dobles. Las fuentes lumínicas pueden ser lámparas de tungsteno o xenón.