Secado por congelación
De forma similar a la concentración por vacío, el proceso de liofilización va un paso más allá bajando la temperatura de la muestra al punto donde se congela la solución y los disolventes son eliminados por sublimación. Diseñado para manejar todas las demandas de liofilización de los laboratorios de investigación.
Sistemas de secado por congelación, FreeZone®
Los colectores que alcanzan los −50 °C están disponibles con capacidades que alcanzan de 1 a 18 litros. Sistemas cascada con capacidades de colector de 2, 5, 4, 5, 6 y 12 litros que alcanzan −84 °C.