Separaciones de proteínas y moléculas biológicas grandes
LC para moléculas grandes (Bio LC)
La separación de los ingredientes activos que se han fabricado por medio de procesos biológicos a menudo requiere un enfoque distinto.
Páginas de productos
Cromatografía de interacción hidrófoba (HIC)
La HIC es una técnica excelente para la separación de las proteínas sin causar desnaturalización, por tanto, es escalable del procesamiento analítico al posterior
Cromatografía de exclusión molecular (SEC)
La SEC se utiliza para separar compuestos en función de su tamaño molecular. No hay unión, lo que significa que no hay interacción química.
Columnas de intercambio iónico
El intercambio iónico separa en función de la carga de la molécula. Se utiliza a menudo para la separación de los péptidos, las proteínas y los oligonucleótidos
HPLC de fase inversa de poro amplio
Un tamaño de poro de 300 Å con una fase C4 o C8 es apto para las proteínas pequeñas y los péptidos grandes. Las proteínas se retienen por medio de la unión del pie hidrófobo
Medios de procesos para cromatografía
Busca una selección de medios fabricados en condiciones conformes a cGMP que puedan satisfacer sus necesidades desde el laboratorio a la producción.
Purificación automatizada de proteínas
Si necesita mejorar la eficiencia de la purificación de proteínas en su laboratorio, los instrumentos y el software podrían ayudarle a cumplir con su objetivo.