Sillas ergonómicas de VWR para el laboratorio
¡Haga todo lo posible por mantenerse saludable!
El trabajo de laboratorio y de oficina es un buen ejemplo de posturas incómodas y forzadas que pueden provocar problemas de circulación y tensión excesiva en el cuerpo, lo que puede generar fatiga, enfermedades circulatorias y problemas posturales y del aparato locomotor. No podemos cambiar el trabajo, pero creemos que debemos hacer todo lo posible para que pueda sentarse en una silla o taburete que le ayude a preservar la salud.
¿Pasa mucho tiempo sentado delante del microscopio, pipeteando en su mesa de trabajo o con el ordenador? Elija entre los siguientes modelos, le mantendrán sano Y feliz.
Explore las opciones de asientos y elija su nueva silla
Una silla de laboratorio sin pegas: ¡su caballo de batalla diario!
Nuestra nueva Economy line 2.0 es una silla de laboratorio sencilla que cumple con todos los requisitos que requiere un laboratorio. Apoyo corporal fiable para trabajar en el laboratorio gracias al respaldo con contacto permanente. ¡Ajuste de la altura del asiento y ajuste de la altura del respaldo a un precio y unas prestaciones imbatibles!
Recursos útiles
Todo sobre ergonomía: ¡Mr.Lab 2.0 impulsará su trabajo al siguiente nivel!
Mr. Lab 2.0 fabrica su propia ergonomía de laboratorio. La tapicería higiénica está hecha de cuero artificial. La innovadora tecnología de flujo de aire proporciona un confort climático ideal. ¡La tecnología de sincronicación automática con ajuste automático del peso y otros detalles inteligentes, como el gancho integrado y el campo de etiquetado, convierten a esta silla en LA ELEGIDA!
Recursos útiles
Reducción del estrés vertebral con las sillas para profesionales
Sentarse en una de estas sillas es como ir al fisioterapeuta todos los días. Expertos en ergonomía, osteópatas y diseñadores han necesitado 2 años de estudio para crear esta gama de sillas.
La silla es resistente a los arañazos y a productos químicos (ácidos débiles), pero su principal cualidad son los beneficios para su bienestar. El asiento se adapta automáticamente, por lo que no es necesario realizar ajustes; además, el peso corporal se distribuye de forma uniforme, por lo que la presión bajo las piernas se reduce, lo que ayuda a evitar la sensación de piernas pesadas y a garantizar una buena circulación. Reequilibre su cuerpo con esta gama profesional.
Recursos útiles
Sillas NEON, pionera en el sector
Estas sillas combinan características ergonómicas y funcionales y, además, ofrecen múltiples opciones de tapizado, incluso con el cómodo tejido SUPERTEC.
Las sillas NEON están diseñados para usuarios atareados que buscan sostenibilidad y ahorro: si la tapicería se desgasta, se puede sustituir sin necesidad de cambiar toda la silla.
Recursos útiles
Sillas certificadas para salas limpias
Las salas limpias y los entornos estériles de sectores como la microelectrónica, la ingeniería médica o la farmacéutica necesitan sillas con características concretas. Hemos trabajado con especialistas de la investigación y del sector para desarrollar esta gama revolucionaria.
Las sillas para salas limpias ofrecen comodidad a la vez que cumplen los requisitos de la clasificación 3 de limpieza del aire de conformidad con la norma DIN EN ISO 14644-1, la clasificación 1 de salas limpias según la definición de la norma federal de EE. UU. 209E y las especificaciones de las directrices GMP de la UE.
Recursos útiles
Resistencia a descargas de las sillas ESD
La gama básica de sillas ESD ha sido sometida a todo tipo de pruebas para su uso en áreas delicadas. Estas sillas de bajo coste ofrecen una excelente relación calidad-precio con un diseño ergonómico para la comodidad del usuario y un sistema de protección fiable que garantiza la resistencia a descargas de conformidad con la norma EN 61340-5-1.
Pruebe esta silla de trabajo de alto rendimiento para el sector electrónico y permanezca conectado a tierra.
Recursos útiles
Ver más vídeos
![]() Blue Line de VWR, el asiento perfecto |
![]() Blue Line de VWR, ¿dónde está mi silla? |
![]() Bimos: La ergonomía industrial de Neon |
![]() Bimos: Tapicería reemplazable del sistema Neon 1 + 1 |
¿No permanece sentado horas? Eche un vistazo a estas soluciones saludables de altura regulable.
Taburetes básicos, gama Mr. Lab
Taburete de laboratorio, asiento de piel sintética negra y altura regulable mediante muelle neumático.
Taburetes básico, gama Mr. Lab, ancho extra
Taburete de laboratorio con asiento de ancho extra de espuma de poliuretano y piel sintética negra, base de poliamida (plástico y acero negro).
Taburetes básicos de laboratorio, gama Blue Line
Taburete de laboratorio con una gran superficie de asiento tapizada con espuma de poliuretano negro
Taburetes de laboratorio ergonómicos probados científicamente
Taburete de laboratorio, espuma de PU, color negro
Taburetes para salas limpias
Cumplen los requisitos de la clasificación 3 de limpieza de conformidad con la norma DIN EN ISO 146444-1 y la clasificación 1 de salas limpias según la definición de la norma federal de EE. UU. 209E.