Pruebas de disolución
La preparación de los medios de disolución puede conllevar mucho tiempo si se realiza manualmente. J.T.Baker® Los concentrados de medios de disolución DILUT-IT™ son concentrados premezclados que reducen notablemente la cantidad de tiempo y los gastos requeridos para preparar los medios de disolución. Esto también mejora la calidad y la consistencia de los medios producidos, lo que en última instancia redujo el trabajo de reelaboración y simplifica la tarea de cumplimiento de las normas.
Categorías de productos
Los concentrados de medios de disolución
DILUT-IT™ de J.T.Baker® se miden previamente y solo es necesario combinarlos con agua purificada para crear un medio de disolución listo para su uso, lo que reduce el tiempo de preparación medio en más de un 75 %.
Preguntas frecuentes
Los concentrados de medios de disolución J.T.Baker® Los concentrados de medios de disolución DILUT-IT™ son concentrados premezclados que reducen notablemente la cantidad de tiempo y los gastos requeridos para preparar los medios de disolución, mejorando también la calidad y la consistencia de los medios producidos, lo que en última instancia redujo el trabajo de reelaboración y simplifica la tarea de cumplimiento de las normas.
Simplemente vierta el concentrado premezclado en una cámara de mezcla y agregue agua purificada para diluir al volumen adecuado dependiendo de la cantidad de medios requeridos (6 L, 25 L, o 50 L).
Los concentrados de medios de disolución J.T.Baker® DILUT-IT™ deberían mezclarse con agua purificada durante aproximadamente 5 minutos. Este tiempo de mezcla es mucho más corto que los procesos tradicionales de mezcla de medios de disolución internos, lo que mejora la productividad del laboratorio.
Al igual que los medios de disolución preparados en laboratorio, los concentrados de medios de disolución J.T.Baker® DILUT-IT™ deberían usarse en un plazo de 24 horas de mezclado.
- 230.8 mL de J.T.Baker® El concentrado de medios de disolución DILUT-IT™ produce 6 L de medios de solución diluida;
- 400 mL de J.T.Baker® El concentrado de medios de disolución SLS 0.50% DILUT-IT™ produce 6 L de medios de solución diluida;
- 961.5 mL de J.T.Baker® El concentrado de medios de disolución DILUT-IT™ produce 25 L de medios de solución diluida;
- 1.9 L de J.T.Baker® El concentrado de medios de disolución DILUT-IT™ produce 50 L de medios de solución diluida.
Los concentrados de medios de disolución J.T.Baker® DILUT-IT™ son producidos en las instalaciones de Avantor’s con registro ISO, lo que garantiza la consistencia de lote a lote, la reproducibilidad de los resultados y la medición de cada lote con respecto a las especificaciones del producto publicado.
Los concentrados de medios de disolución J.T.Baker® DILUT-IT™ se producen utilizando materias primas de acuerdo con las directrices de la USP.
Los concentrados de medios de disolución J.T.Baker® Los concentrados de medios de disolución DILUT-IT™ se empaquetan con tolerancias de llenado estrictas de ± 0.5% del volumen objetivo.
Los concentrados de medios de disolución J.T.Baker® DILUT-IT™ eliminan la necesidad de almacenar el exceso de productos químicos para una preparación interna y lenta de soluciones de disolución.
- El uso de los concentrados de medios de disolución J.T.Baker® DILUT-IT™ reduce en gran medida el tiempo necesario para preparar los medios internamente, lo que permite un ahorro de costes y una productividad mejorada en el laboratorio.
- Los requisitos de espacio de almacenamiento reducidos, junto con los cargos de flete más bajos, logran que J.T.Baker® DILUT-IT™ sea una opción más inteligente que el uso de soluciones tradicionales de disolución premezcladas en contenedores más grandes y tambores voluminosos.
- J.T.Baker® Los concentrados de medios de disolución DILUT-IT™ son adecuados para todas las aplicaciones que requieren el uso de medios de disolución.
- Los tamaños de paquetes más pequeños se ofrecen para aplicaciones de investigación y por lotes pequeños, mientras que los tamaños más grandes son ideales para su uso en los departamentos de control de calidad.
Los concentrados de medios de disolución J.T.Baker® DILUT-IT™ deberían almacenarse a temperatura ambiente.
Los concentrados de medios de disolución J.T.Baker® DILUT-IT™ se pueden usar incluso en estado congelados. Simplemente deje que el medio se descongele a temperatura ambiente y utilícelo con normalidad cuando haya vuelto completamente a un estado líquido.
Los concentrados de medios de disolución J.T.Baker® DILUT-IT™ se envasan en frascos de polietileno de alta densidad (HDPE) para mejorar la seguridad.
Los concentrados de medios de disolución J.T.Baker® DILUT-IT™ proporcionan una mayor productividad y ahorro de costos para los analistas/químicos de laboratorio que realizan pruebas de disolución porque suprimen muchos de los pasos que consumen mucho tiempo, lo que normalmente se asocia con la preparación de la solución.
Las muestras están disponibles en el tamaño de 230,8 ml. Póngase en contacto con su distribuidor o representante de ventas local para solicitar una muestra. Contacte con su distribuidor local o su representante de ventas para solicitar una muestra.
Los concentrados de medios de disolución J.T.Baker® DILUT-IT™ se ofrecen en configuraciones de embalaje adecuadas y requieren una capacidad de almacenamiento mínima. El tamaño de 230,8 ml y los tamaños de 400 ml de SLS 0,50% están disponibles en fundas de 12, mientras que los concentrados de mayor tamaño (961,5 ml y 1,9 L) están disponibles en fundas de 6.