Sistemas de control de temperatura
Los sistemas de control de temperatura se utilizan a menudo en muchas aplicaciones de refrigeración y calefacción en laboratorios químicos, microbiológicos y life science.
VWR ofrece circuladores y refrigeradores de una amplia variedad de proveedores líderes en el mercado como Julabo, Lauda y Grant, así como de nuestra propia marca VWR Collection.
Permítanos ayudarle a encontrar el sistema adecuado para su aplicación.
Elija un circulador por aplicación
Elija un circulador por proveedor
Solicite un presupuesto
Qué debe tener en cuenta antes de comprar un circulador
- ¿Con qué aplicación trabaja?
- ¿Trabaja con aplicaciones internas o externas?
- ¿Necesita un sistema abierto o cerrado?
- ¿Qué intervalo de temperaturas necesita?
- ¿Qué estabilidad de la temperatura precisa?
- ¿Cuál es el tiempo de calentamiento y de enfriamiento necesario?
- ¿Cuáles son los requisitos de refrigeración/calefacción necesarios (vatios)?
- ¿Se requiere un programador integrado con perfiles de tiempo y temperatura?
- ¿Qué capacidad (litros) se necesita?
- ¿Qué velocidad de flujo se precisa?
- ¿Se requiere un sensor PT100?
Cálculo del requisito de refrigeración
Es importante determinar cuál es el requisito de refrigeración adecuado para una aplicación. Puede calcularlo con la siguiente fórmula:
Vatios en grados Celsius Vatios = (ΔT° x (4,126)/S
ΔT° = Diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del líquido después de pasar por la aplicación.
S = Tiempo (en segundos) que se tarda en llenar un contenedor de 1 l. Por ejemplo, si la velocidad de flujo conocida es de 10 l por minuto, 60 segundos entre 10 l serían 6 segundos; por tanto S = 6 segundos.
4,126 = Constante de conversión de densidad y calor específico del agua
Haga clic aquí para encontrar una guía de todos nuestros termostatos y circuladores.