Circuladores de refrigeración y calefacción
Circuladores de refrigeración/calefacción de VWR
Baños de circulación de acero inoxidable con opción de controlador de temperatura avanzado programable o digital. Velocidad de bomba variable con circulación externa y capacidad de control de temperatura.
Termostatos de refrigeración y calefacción, de acero inoxidable, Ministats®
Sus dimensiones reducidas permiten colocar los Ministats® en cualquier lugar. Se usan principalmente para aplicaciones externas, pero la abertura del baño también permite colocar objetos en el termostato con baño.
Termostatos de refrigeración/calefacción con circulación, termoeléctricos, gama LOOP de Lauda
La gama de productos LOOP incluye dos termostatos de circulación termoeléctricos para controlar la temperatura externa. Gracias a la tecnología Peltier, se controla la temperatura sin refrigerante.
Circuladores de refrigeración/calefacción serie LT ecocool™ de Grant
Baños de circulación con refrigeración/calefacción respetuosos con el medio ambiente y con interfaz de usuario intuitiva. Idóneos para aplicaciones externas en los sectores farmacéutico, educativo, industrial y de ciencias de la vida.
Circuladores de refrigeración y calefacción CORIO™ serie CD-F de Julabo
El controlador CORIO™ CD es una unidad avanzada con tecnología profesional para aplicaciones exigentes que se puede utilizar para controlar la temperatura de aplicaciones internas o externas.