Productos de Lauda
Refrigeradores con circulación Microcool de Lauda
La gama de refrigeradores con circulación incluye cinco modelos compactos con capacidades de refrigeración de 0,25 a 1,2 kW para aplicaciones externas. Las unidades son idóneas para su uso en ubicaciones en las que es necesario disipar el calor de forma fiable y rápida.
Termostatos de calefacción con baños transparentes, ECO
Las unidades ECO, con baños de plástico transparente, proporcionan visibilidad para casos en los que es necesario observar las muestras. Cuentan con un interruptor de velocidad de flujo para controlar la velocidad entre la circulación interna y la externa.
Termostatos de refrigeración/calefacción con circulación, termoeléctricos, gama LOOP de Lauda
La gama de productos LOOP incluye dos termostatos de circulación termoeléctricos para controlar la temperatura externa. Gracias a la tecnología Peltier, se controla la temperatura sin refrigerante.