Espectroscopia UV/VIS
El análisis UV/Vis con un espectrofotómetro puede requerir diferentes tipos de productos químicos. En primer lugar, se desarrolla un grado específico de disolventes para evitar las impurezas ópticas de su muestra. En segundo lugar, el espectrofotómetro necesita ser calibrado usando los kits estándar UV/Vis En tercer lugar, los kits de solución de referencia de color pueden ahorrarle tiempo a la hora de preparar las soluciones de referencia por sí mismo.
Categorías de productos
Disolventes para espectroscopia UV/Vis
Los disolventes de alta pureza diseñados especialmente para espectroscopia y otras aplicaciones que requieran disolventes con la máxima pureza espectral.
Estándares UV/VIS
Garantice sus resultados con nuestra gama completa para calibrar los espectrofotómetros en cuanto al control de la absorbencia, la potencia de la resolución, la luz parásita y la exactitud de la longitud de onda de los espectrofotómetros.
Soluciones estándares de color
En la petroquímica principalmente podemos ofrecerle una gama completa de soluciones "listas para usar", para el uso como calibración y/o control de calidad conforme a ASTM, Saybolt, Platino-cobalto y la Farmacopea Europea (Ph Eur)
Estándar de color en kits
Estas soluciones han sido desarrolladas y producidas conforme al capítulo 2.2.2. "Grado de coloración de los líquidos" de la Farmacopea Europea.
Preguntas frecuentes
Disponemos de diferentes estándares en ampollas entregadas en kits con un Certificado de Análisis completo para comprobar
parámetros tales como:
- Control de la absorbencia
- Ensayos de luz parásita
- Prueba de potencia de la resolución
- Pruebas de longitud de onda