Análisis y detección de trazas de metales
En el análisis de metales, las pruebas elementales se obtienen ahora a partir de las trazas más pequeñas en rangos de ppm, ppb y ppt con sofisticados instrumentos como AAS, ICP-OES o, más recientemente, ICP-MS.
No basta solo con mirar. Los modernos análisis de laboratorio rara vez permiten analizar una muestra directamente sin el pretratamiento adecuado. Antes, es necesario disolver, digerir o fusionar la muestra oportunamente. Todos los reactivos auxiliares utilizados deben cumplir estas tareas eficientemente y ser, al tiempo, invisibles en el análisis final.
Los productos químicos de VWR y los patrones y reactivos de J.T.Baker® están producidos específicamente para proporcionarle ese fondo en blanco que le permite realizar un análisis completo de las muestras más complejas.
- Productos químicos para la preparación de muestras destinadas a análisis de trazas
- Patrones para calibración
- Equipo para el análisis de trazas
- Documentos relacionados para la detección de trazas de metales
Productos químicos para preparación de muestras
Ácidos de alta pureza y ultrapuros
Completa gama de ácidos de alta pureza con los niveles máximos permitidos de contaminantes en ppb y ppt, esenciales para aplicaciones de análisis de ultratrazas.
Ácidos ARISTAR® para análisis de trazas
Esta gama de ácidos de alta pureza es esencial en la preparación de muestras para el análisis de trazas de metal con los niveles de contaminantes máximos permitidos en ppm y ppb.
Fundentes para XRF
Se utiliza para análisis de rocas, metales, cerámicas y cementos. La digestión mediante fundentes es un paso común de preparación de las muestras para XRF.
Determinación de mercurio
El mercurio es uno de los metales pesados más tóxicos y venenosos de la naturaleza. Su determinación, realizada generalmente mediante AAS, es habitual en diferentes sectores como la industria alimentaria, medioambiental y farmacéutica.
Ácidos analíticos
VWR Chemicals & Merck ofrecen reactivos, incluidos ácidos, cáusticas y sales, aptos para diversas aplicaciones inorgánicas y analíticas. Las especificaciones garantizan los niveles máximos permitidos de impurezas y tienen una disponibilidad en stock del 99 %.
Álcalis y cáusticas
Álcalis de VWR Chemicals & Merck para diversas aplicaciones inorgánicas y analíticas.
Bases de VWR para muchas aplicaciones inorgánicas y analíticas.
Sales analíticas
Las sales analíticas se fabrican bajo condiciones estrictamente controladas, mayoritariamente en Europa.
Sales Supelco® Suprapur
Sales inorgánicas de alta pureza para la preparación de las muestras, producidas bajo estrictas condiciones en áreas de salas limpias.
Patrones para calibración
Patrones para AAS con una concentración de 1000 mg/l
Completa gama de 66 patrones para AAS con una concentración de 1000 mg/l disponibles en paquetes de 100 y 500 ml, trazables a NIST y con certificado de análisis (CoA)
Patrones para ICP e ICP-MS
Completa gama de patrones con una concentración de 10, 1000 y 10 000 mg/l disponibles en paquetes de 100 y 500 ml, trazables a NIST y con certificado de análisis (CoA)
Soluciones multielemento para ICP e ICP-MS
Completa gama de soluciones multielemento para su uso como patrón interno o para una calibración perfecta del equipo, trazable a NIST y con certificado de análisis (CoA).
Soluciones multielemento estándar personalizadas
VWR, en asociación con CPAchem, ofrece un servicio personalizado que le permite definir sus propios componentes y personalizar así el patrón a su aplicación específica.
Patrones de cromatografía iónica
Amplia gama compuesta por 54 elementos con una concentración de 1000 mg/l destinados a las industrias de alimentos y bebidas, medioambiente, farmacéutica y ciencias de la vida, entre otras.
Estándares Supelco® ICP,AAS y IC
Para laboratorios de ensayo acreditados, el uso de los Materiales de referencia certificados (CRMs) es requerido por ISO/IEC 17025 para la calibración.
Equipo para el análisis de trazas
Purificación de agua
Sistemas de purificación de agua de VWR® que garantizan un suministro de agua pura...
Homogeneizadores/mezcladores
Homogeneizadores y trituradoras para preparación de muestras...
Agitadores
Agitadores de varilla, con placa calefactora y magnéticos, además de barras agitadoras y accesorios...
Balanzas
Microbalanzas, balanzas analíticas, balanzas de plato superior y balanzas para la determinación de humedad...
Dispensadores para botellas
Dispensación precisa desde frascos de reactivo a buretas para botellas para valoraciones...
What is Atomic Spectroscopy?
Atomic spectroscopy lets analysts determine the composition of liquid or solid samples by measuring the amount of light absorbed by atoms and ions in the material at specific wavelengths. By applying electromagnetic radiation to a compound, it puts atoms in the sample into an excited state. As they return to their original condition, they emit energy as light. By measuring the wavelength and intensity of the emitted light, analysts can identify the atoms in the sample.