Medición de la conductividad
La medición de la conductividad de una solución acuosa es un método usado para determinar la cantidad de nutrientes, sales e impurezas. Los estándares de conductividad son cruciales para calibrar su medidor de conductividad. Dependiendo de su gama de medición, están disponibles diferentes estándares. Puede adquirirlos en botellas o en prácticos sobres para garantizar una solución fresca cada vez que efectúe una calibración.
Categorías de productos
Estándares de conductividad en sobres prácticos
Nuevos estándares de conductividad en sobres para analizar muestras o calibrar células de conductividad.
Estándares de conductividad en frascos
Una amplia gama con diferentes concentraciones de 15 a 100.000 microSiemens/cm para analizar muestras o calibrar las células de conductividad. Fabricados por un proveedor según ISO 17025 y la guía ISO 34
Preguntas frecuentes
Nada de mezclar o medir: simplemente coja un sobre, ábralo y su solución nueva estará lista para usar. Nuestros sobres son perfectos para el campo y el laboratorio, dado que no se necesitan materiales de vidrio o dispositivos de medición ni es necesario lavar nada. Con los sobres monodosis, siempre tendrá la cantidad de solución correcta, con lo que evitará que se produzca una contaminación cruzada de las muestras.
- Tamaño de bolsillo
- Frescura hermética
- Fiable, fácil de usar y precisa
- Trazabilidad según NIST
- Certificados de análisis específicos del lote incluidos en cada paquete que muestran:
- Incertidumbre de medición
- Valores de pH a varios T
- Fechas de caducidad
- Trazabilidad según NIST
Depende de la solución que esté midiendo. El efecto de la temperatura es mayor en las soluciones de baja conductividad (o baja resistencia iónica). En la mayoría de los casos, habrá un aumento del 2% por °C para la mayoría de soluciones acuosas. Sin embargo, las orgánicas tienen curvas de temperatura muy diferentes.
Las sales, los minerales y los gases disueltos contribuyen a la conductividad, lo que significa que la conductividad indica la cantidad de materiales disueltos en una solución. TDS puede darle una medición bastante precisa al comparar el estado de una sola fuente (como NaCl). Sin embargo, el comparar dos tipos diferentes de soluciones puede dar lugar a errores. Calibre el medidor usando los mismos materiales disueltos que se encuentran en la solución de prueba.
La prueba es la misma para ambas, pero la salinidad presenta un factor de corrección aplicado a la lectura. El factor de corrección toma la lectura de la conductividad y la convierte a ppm de una sal específica (lo cual varía según el fabricante).
No. La constante de célula podría ser diferente y las configuraciones de pin son normalmente diferentes. Así pues, el tipo de termistor usado para la compensación de temperatura también es diferente.
Emplee una solución estándar en la gama de muestras que está probando para calibrar la prueba. Coloque la prueba en la solución estándar, acondicione y enjuague la sonda en una segunda muestra de la solución estándar. Luego use una tercera muestra de solución estándar para calibrar y ajustar la célula de forma constante bajo el valor especificado mostrado. Calibre de nuevo al modificar las gamas, o si las lecturas parecen ser imprecisas.