Purificación
Purificación
¿Cómo purifica su muestra utilizando la cromatografía líquida? En función de la naturaleza de la muestra y de la pureza que se requiera, existen varias opciones disponibles que van desde la cromatografía flash básica a la HPLC preparativa dirigida por un espectrómetro de masas. Si tiene muestras críticas que purificar, permita que le ayudemos a encontrar una solución.
Páginas de productos
Columnas de LC preparativa
¿Desea escalar de la LC analítica a la LC preparativa o no sabe qué fase necesita? Podemos ayudarle.
Absorbente a granel
Podemos ayudarle a encontrar los medios adecuados a granel para su proceso específico de purificación. No importa si se trata de resinas poliméricas o de una fase de sílice; podemos ayudarle.
Equipo para columnas de HPLC preparativa
Si desea envasar sus propias columnas para HPLC preparativa, disponemos de una selección de opciones de equipos de autoenvasado
Disolventes para HPLC preparativa
La purificación es el paso final de un proceso. El hecho de seleccionar el disolvente adecuado es importante para obtener el mejor resultado.
Instrumentos LC preparativa
Descubra nuestra selección de instrumentos para LC preparativa. Desde instrumentos listos para utilizar a otros con configuración modular; encuentre la opción que mejor se adapte a su aplicación.
Instrumentos Flash
Descubra nuestra gama de instrumentos para LC Flash. Acelere su purificación con instrumentos de elevada calidad.
Cromatografía flash automatizada
Si busca una selección de cartuchos flash con diversas selectividades, consulte nuestra oferta aquí.
What is Low pressure Chromatography?
The main difference between high and low pressure chromatography is the amount of pressure applied to the sample to separate its components.
High pressure liquid chromatography (HPLC) may require the use of multiple pumps and results in high resolution. HPLC samples are often not collected for further use but are instead directly analyzed in conjunction with other techniques like mass spectrometry.
In comparison, low pressure liquid chromatography (LPLC) usually uses only one pump to force the mobile phase through the column and results in lower resolution. This pump applies low pressure, and this type of chromatography is used for preparative or purification chromatography to obtain individual components from the sample.