GC
En la cromatografía de gas, la preparación de la muestra es crítica para obtener el resultado correcto. La elección de los productos químicos correctos para su método y aplicación le ayudará a efectuar un análisis satisfactorio. VWR ofrece una amplia gama de productos químicos para la preparación de muestras de cromatografía de gases, tales como disolventes para espacios vacíos, pesticidas y análisis de trazas de sustancias orgánicas , aplicaciones MOSH/MOAH, etc.
Categorías de productos
Disolventes para aplicaciones especiales GC
Disolventes de alta pureza para usar en cromatografía de gases con detección espectrométrica de masas o para análisis especial, que ofrece una referencia clara y una relación señal-ruido mínima que conduce a resultados de análisis fiables y reproducibles
Disolventes para análisis de pesticidas y trazas
Para la cromatografía de gas y especialmente para el análisis de pesticidas, podemos ofrecer una amplia gama de disolventes con compuestos halógenos muy bajos y otros compuestos orgánicos.
Disolventes para aplicaciones MOSH/MOAH
Nuestros disolventes están específicamente diseñados y probados para el análisis de hidrocarburos saturados de aceites minerales (MOSH) e hidrocarburos aromáticos de aceites minerales (MOAH).
Disolventes de espacios libres
Nuestra línea de disolventes GC-HS incluye los disolventes orgánicos de uso más común con altas transmitancias UV, aptos para el análisis de disolventes residuales tal como se describe en los métodos ICH, USP y PH EUR
Patrones de referencia secundarios para GC
Un amplio abanico de estándares de referencia secundarios para diversas aplicaciones analíticas y cromatográficas.
Estándares Supelco y CRMs
Estándares Merck Supelco® y materiales de referencia
Preguntas frecuentes
Los disolventes típicos son el hexano y el iso-octano. Se pueden utilizar más disolventes polares como acetonitrilo y tolueno, pero es probable que necesite invertir más tiempo en el desarrollo del método de inyección con estos disolventes. Otra influencia es también el pretratamiento de la muestra, por ejemplo, en qué disolvente acabará su extracto después del último paso del procedimiento de preparación.
Cuando se desarrolla un método GC-HS, se optimizan parámetros como el disolvente de muestra, la temperatura y el tiempo de extracción, el volumen de la muestra y el volumen del espacio libre. Debido a la composición y a la pureza de la muestra, el disolvente tienen efectos significativos sobre la recuperación y la calidad de un cromatograma. Hemos desarrollado disolventes específicamente para aplicaciones de GC-HS. Su pureza y especificaciones de manejo satisfacen los requisitos de la Farmacopea Europea (Ph. Eur.). Esta nueva línea de disolventes GC-HS incluye cuatro de los disolventes orgánicos usados con más frecuencia: dimetilsulfóxido (DMSO), dimetilformamida (DMF), dimetilacetamida (DMAC) y N-Metilpirrolidona-2.
La determinación de dioxinas en los alimentos es efectuada principalmente por GC-MS utilizando diclorometano, n-hexano o tolueno para la preparación de la muestra. Ofrecemos estos disolventes con un grado de alta pureza Merck UniSolv® o VWR Chemicals SUPRA TRACE. Dado a sus elevadas especificaciones, estos grados son perfectos para el análisis de dioxinas por GC-MS.
Depende de los pesticidas que desee analizar, y también de la matriz de donde se extraen los pesticidas. El acetato de etilo o acetonitrilo pueden ser buenos disolventes para este propósito. Los métodos QuEChERS modificados generalmente prefieren usar EA o ACN. Estos disolventes pueden extraer la mayoría de los pesticidas presentes en una matriz, pero todavía hay algunas matrices que necesitan un enfoque diferente. Tenga cuidado con el acetonitrilo en QuEChERS porque este disolvente no es compatible realmente con algunos compuestos. En esos casos, es mejor usar un disolvente polar con intercambio de disolventes en diclorometano o hexano. La selección de disolventes también depende de muchos factores como la solubilidad y la polaridad. Debido a las altas temperaturas utilizadas en GC-MS, el vapor generado a partir del disolvente después de inyectar una muestra también desempeña un papel importante.
Documentación
Recursos adicionales
Cromatografía de gases
¿Busca columnas para GC o consumibles? Eche un vistazo abajo para descubrir nuestra gama completa para la cromatografía de gas: