Viales EZ-fill® del Stevanato Group para DWK Life Sciences
Viales estériles listos para usar diseñados para acelerar el proceso de desarrollo de fármacos y para aumentar la flexibilidad operativa en el llenado aséptico.
Es ideal para el proceso de desarrollo de fármacos, que va desde los ensayos de primera línea hasta la comercialización, y también la fabricación de lotes pequeños.
Elimine el coste, el tiempo y la complejidad asociados con la limpieza de partículas, despirogenación y esterilización mediante el uso del vial (RTU) listo para usar.
Mejore la calidad del producto y la seguridad del paciente con los viales RTU envasados en un envase secundario que elimina el contacto del vidrio con el vidrio.
Reduzca el tiempo hasta la comercialización mediante el uso de la plataforma de viales RTU más utilizada en el mundo, garantizando una rápida escalabilidad desde el desarrollo de fase temprana a la producción comercial.
Sobre los viales EZ-fill® del Stevanato Group
- Viales limpios de partículas, despirogenados y estériles en un nido y tubo o bandejas con divisiones
- Viales ISO 8362-1 2R, 4R, 6R, 10R y 20R, fabricados a partir de vidrio de expansión 51 de borosilicato del tipo 1, con retorno europeo
- El segundo envase está diseñado para la entrada directa en las operaciones de llenado aséptico y para evitar el contacto del vidrio con el vidrio para una seguridad del paciente y calidad del producto mayores.
- Configuraciones de nido diseñadas para la entrada directa en las operaciones de llenado flexible, robotizado y combinado.
- Configuraciones de bandeja adecuadas para las operaciones de lotes pequeños y llenado en línea
- La plataforma RTU mayormente utilizada en todo el mundo garantiza la compatibilidad con los diferentes procesos de llenado y acabado, lo que permite la adopción de líneas multiproducto
¿Por qué los viales EZ-fill® del Stevanato Group?
El envase primario listo para usar ayuda a acelerar el recorrido del desarrollo de fármacos gracias al aumento de la flexibilidad operativa en el llenado aséptico y permitiendo avanzar en el desarrollo de fármacos y componentes biológicos personalizados.
Los viales EZ-fill® del Stevanato Group ayudan a agilizar las operaciones eliminando pasos, como los de la limpieza, despirogenación y esterilización, para que usted se pueda concentrar en sus competencias básicas de desarrollo y producción de fármacos.
A nivel de laboratorio, las empresas pueden confiar en los viales EZ-fill® del Stevanato Group para aumentar la fiabilidad del proceso de desarrollo permitiendo el acceso a la calidad de nivel comercial al coste de la fase de desarrollo.
Los viales EZ-fill® del Stevanato Group también son el estándar de vial listo para usar mayormente utilizado en el mundo y su adopción en las primeras fases del desarrollo de fármacos reducirán el tiempo, el coste y las complejidades de la futura transición a la producción a nivel comercial.
Seminario web
Del tubo al paciente: descubra cómo los viales listos para usar pueden acelerar el proceso de desarrollo de fármacos.
Más información