X-ray fluorescence spectroscopy (XRF)
Avantor X-ray fluorescence spectroscopy (XRF)
Avantor can provide you with the products and materials you need for to conduct X-ray fluorescence spectroscopy, or XRF, in your lab. Choose the products that work best for you from among our extensive selection.
X-ray fluorescence spectroscopy, or XRF, lets analysts obtain qualitative and quantitative information by measuring the fluorescent X-rays that are emitted from a sample when X-rays are projected onto the sample from an outside source. You can get the products and materials you need to for XRF spectroscopy from a single, trusted source.
Categorías de productos
Aditivos para fusión
Los aditivos no humectantes como el bromuro de litio y el yoduro de potasio, por ejemplo, actúan como agentes liberadores que ayudan a evitar que los cristales de borato se peguen a los artículos de platino.
Reactivos para fusión
Flujos Spectromelt® para la preparación de muestras de fusión. Merck ofrece tanto boratos de litio, Spectromelt® A así como boratos de sodio, Spectromelt® B10.
Reactivos para la molienda y la elaboración de comprimidos
Las series Spectromelt® C están especialmente diseñadas como ayuda para la molienda y la elaboración de comprimidos. En la preparación automatizada de las muestras de polvo, la velocidad del análisis es un factor importante.