Productos químicos para preparación de muestras
La preparación de la muestras es tan importante como el análisis de su muestra. Asegúrese de que usa los reactivos correctos para evitar la contaminación de su muestra.
Categorías de productos
ACS y reac. farmacopea Eur Disolventes
Gama completa de disolventes adecuados para multitud de aplicaciones analíticas y de I+D con especificaciones garantizadas que se ajustan a ACS y Reac F EUR para la mayoría de ellos, disponibles en diferentes tamaños de envase.
ACS y reac. farmacopea Eur Ácidos y álcalis
Para la preparación de la muestra suelen usarse ajustadores PH y otras aplicaciones, ácidos y álcalis. Encontrará una amplia gama de estos productos en diferentes envases.
ACS y reac. farmacopea Sales Eur
Gama completa de sales de grado analítico conforme a ACS, Reac Fa EUR en su gran mayoría.
React. farmacopea Eur. Soluciones estándar
Para el control de calidad en las empresas farmacéuticas, más de 250 estándares y soluciones conforme a la última versión PH EUR entregada con un CoA completo que garantiza una trazabilidad completa.
Ácidos y disolventes en frascos de plástico
Los disolventes y ácidos de los frascos de plástico son seguros, prácticamente irrompibles, respetuosos con el medio ambiente, ligeros y fáciles de manejar.
Ácidos y disolventes en frascos de vidrio recubiertos
Este tipo de embalaje "seguro" es muy útil para los reactivos corrosivos. El recubrimiento de PE contiene el producto si se rompe el frasco de vidrio.
Preguntas frecuentes
Todas las sales inorgánicas se producen a partir de materias primas inorgánicas. Dado que no se utiliza ningún material derivado de animales en la producción de estos compuestos, se puede deducir que están libres de BSE.
Los deshidratantes y dodecahidratos como el carbonato sódico descahidrato, el sulfato sódico o el fosfato de hidrógeno di sódico dodecahidrato pierden parte de su cristalización en agua a 33 °C. Se puede decir que se funden en su propia agua de cristalización. Por ello, es importante almacenar y transportar estos compuestos en estado fresco (inferior 20 °C) principalmente durante los meses de verano.
Algunas sales tales como hierro (II) sulfato de heptahidrato, hierro de amonio (II) sulfato de hexahidrato o cloruro de estaño (II) clorhidrato son potentes agentes reductores, que a temperaturas más altas o, cuando se exponen a la luz solar directa, cambian fácilmente a un estado de oxidación más alto. Por tanto, estos productos han de ser almacenados en un lugar fresco y oscuro (15 °C). Sin embargo, la vida útil mínima de estos productos está limitada a un año, incluso en condiciones de almacenamiento ideales.
Algunos compuestos son explosivos y no pueden ser vendidos como sustancias secas, sino sólo mezclados con agua. Por ejemplo, el dicromato de amonio (estab. con 0,5 a 3% de agua), nitrato de amonio (mín. 3% de agua) o 2,4 dinitrofenol (0,5 ml H2O2/g).
Hay muchos tamaños de envases diferentes, como 100, 250, 500, 2500 ó 5000 g. Para algunos productos también está disponible 25 kg. Visite nuestra página web o los catálogos de productos químicos.
El fosfato de hidrógeno di-sódico (Na2HPO4) se denomina fosfato dibásico, y el fosfato dihidrógeno sódico (NH2PO4) es un fosfato mono básico.
Además de los lubricantes orgánicos de uso frecuente, también hay lubricantes inorgánicos. El efecto lubricante se basa en la estructura estratificada de estos compuestos. Los lubricantes comunes constan de nitruro de boro, sulfuro de molibdeno (IV) o polvo fino de grafito. Estos compuestos se pueden utilizar tanto a temperaturas bajas como más altas.
Los vitriolos son sulfatos o metales divalentes en su forma hidratada y cristalina, como el cobre (CuSO4. 5H2O), hierro (FeSO4.7H2O) o zinc (ZnSO4.7H2O).
El carbonato de amonio es la sal del ácido carbónico, y el carbamato de amonio es la sal del ácido carbámico. El carbamato de amonio es mucho más estable que el carbonato de amonio, y se transforma en este último sólo en una solución acuosa como, por ejemplo, en caso de ebullición.
El yodo es sólo ligeramente soluble en agua, mientras que se disuelve fácilmente en una solución concentrada de yoduro de potasio mediante la formación de complejos. La solución debe, sin embargo, diluirse aún más sólo cuando se haya disuelto todo el yodo, y esto muy lentamente a pesar de la presencia de yoduro de potasio.
Álcalis cáusticos es un término usado para denominar a los hidróxidos de metales álcalis. Se presentan en la forma sólida y generalmente están fabricados como pellets. Las soluciones álcalis son las versiones acuosas de estos hidróxidos. Las soluciones más utilizadas de álcalis cáusticos y álcalis son las de sodio y potasio.
Las soluciones alcalis se pueden valorar directamente con ácidos estándar.
Si es posible, y sólo si realmente es necesario, no mezcle nada más que las soluciones alcalias con ácidos diluidos mientras agita vigorosamente. Use guantes, gafas y monos protectores, y trabaje bajo una cubierta. Agite la solución alcali en el ácido con suma precaución. Preste atención a todas las normas para un trabajo seguro.
Agite lenta y vigorosamente la cantidad necesaria de hidróxido de sodio o pellets de hidróxido de potasio en agua a +20 °C. Tenga en cuenta que se puede producir una gran cantidad de calor.
Cuando sea necesario, estas soluciones pueden diluirse agitándolas con cautela en agua, seguido de la neutralización con ácido clorhídrico. Asegúrese de usar guantes y gafas protectoras y de trabajar bajo una cubierta. Antes de vaciar en un recipiente colector, asegúrese de tomar una lectura de pH utilizando tiras de indicadores universales de pH.
Los pellets son solubles en alcohol e insolubles en acetona y di éter etílico.
Los carbonatos son sólo ligeramente solubles en soluciones de hidróxido de sodio y potasio. Cuanto más concentrada esté la solución, menor será el contenido de carbonato, ya que los carbonatos se precipitan.