Rotavapores
Los rotavapores se usan para la retirada cuidadosa y eficiente de disolventes de las muestras por evaporación bajo una presión atmosférica reducida, permite pues que los disolventes se evaporen más rápido a bajas temperaturas.
Rotavapores, Heidolph
El Hei-VAP Core prescinde deliberadamente de los menús complejos y la programación automática. En lugar de ello se centra en la operación sencilla, el acceso directo a los parámetros y las pantallas de actividad visual.