Concentración de vacío
La concentración de sus valiosas muestras es esencial a la hora de crear nuevas sustancias. Deberá evitarse cualquier pérdida de contenido o contaminación entre las muestras causada, por ejemplo, por sacudidas.
VWR le ofrece la mejor elección de sistemas de concentración de vacío dedicados para síntesis orgánica.
Concentradores de vacío CentriVap®
Para disolventes acuosos o muestras ácidas. Temperaturas de hasta los 100 C con incrementos de 1 C. Rotores para cualquier tubo para placas microonduladas.